5'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
D4342-1G D4342-5G
TCIAD4342-1GEA 16 EUR
TCIAD4342-1G TCIAD4342-5G
5'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formula: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245,21 g/mol
Número MDL: MFCD07369278
Núm. CAS: 66335-38-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 210.0 deg-C