2,6-Dimethylphenoxyacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
D4345-1G D4345-5G
TCIAD4345-1GEA 31 EUR
TCIAD4345-1G TCIAD4345-5G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00156912
Núm. CAS: 13335-71-2
EINECS: 430-910-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C