1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
D4351-5G
D4351-25G
TCIAD4351-5GEA
69
EUR
TCIAD4351-5G
TCIAD4351-25G
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula:
C₁₆H₂₇F₆N₃O₄S₂ Pto. de fusión: -19°C |
Número MDL:
MFCD12022376 Núm. CAS: 433337-23-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |