2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4354-1G D4354-5G
TCIAD4354-1GEA 58 EUR
TCIAD4354-1G TCIAD4354-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00012304
Núm. CAS: 16386-93-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %