2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4361-1G
D4361-5G
TCIAD4361-1GEA
24
EUR
TCIAD4361-1G
TCIAD4361-5G
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Formula:
C₆H₇NO₂ Pto. de fusión: 330°C |
Número MDL:
MFCD01860849 Núm. CAS: 3749-51-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |