(3-(Dietilamino)propil)trimetoxisilano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Dietil-3-(trimetoxisilil)propilamina, (3-Dietilaminopropil)trimetoxisilano, Trimetoxi(3-(dietilamino)propil)silano
D4362-5ML D4362-25ML
TCIAD4362-5MLEA 35 EUR
TCIAD4362-5ML TCIAD4362-25ML
(3-(Dietilamino)propil)trimetoxisilano ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(3-(Dietilamino)propil)trimetoxisilano
Formula: (H₃CCH₂)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00039882
Núm. CAS: 41051-80-3
EINECS: 255-192-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %