(Difluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4364-5ML D4364-1ML
TCIAD4364-5MLEA 68 EUR
TCIAD4364-5ML TCIAD4364-1ML
(Difluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (por GC)
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formula: C₄H₁₀F₂Si
MW: 124,21 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19381658
Núm. CAS: 65864-64-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %