1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4371-1G
D4371-5G
TCIAD4371-1GEA
55
EUR
TCIAD4371-1G
TCIAD4371-5G
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (por GC)
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane
Formula:
C₂₂H₁₈ |
Número MDL:
MFCD00037736 Núm. CAS: 15374-45-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 94.0 % |
Melting point | 159.0 to 163.0 deg-C |