Dimetilglioxima 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Butanodiona-dioxima
172001000 172005000 172000025
ACRO172001000EA 73.1 EUR
ACRO172001000 ACRO172005000 ACRO172000025
Dimetilglioxima 99+%
Dimetilglioxima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 53 °C (8 -rr)
Pto. de fusión: 239…242 °C (desc.)
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002117
Núm. CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,03272
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 242 °C (Dec)
Sulfated ash ≤0.1 %
Gravimetry ≥99.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)