4,6-Dimethylisophthalic acid ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D4377-200MG D4377-1G
TCIAD4377-200MGEA 64 EUR
TCIAD4377-200MG TCIAD4377-1G
4,6-Dimethylisophthalic acid ≥95.0% (por GC)
4,6-Dimethylisophthalic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Pto. de fusión: 298°C
Número MDL: MFCD00230851
Núm. CAS: 2790-09-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR