Chalcone-α,β-epoxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4378-1G D4378-5G
TCIAD4378-1GEA 16 EUR
TCIAD4378-1G TCIAD4378-5G
Chalcone-α,β-epoxide ≥98.0% (por GC)
Chalcone-alpha,beta-epoxide
Formula: C₁₅H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00022336
Núm. CAS: 5411-12-1
EINECS: 226-487-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C