2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4381-5G D4381-25G
TCIAD4381-5GEA 48 EUR
TCIAD4381-5G TCIAD4381-25G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271,3400 g/mol
Número MDL: MFCD08687254
Núm. CAS: 137628-17-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C