2,6-Di-tert-butyl-4-methylcyclohexanone (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylcyclohexanone
D4385-1ML D4385-5ML
TCIAD4385-1MLEA 46 EUR
TCIAD4385-1ML TCIAD4385-5ML
2,6-Di-tert-butyl-4-methylcyclohexanone (mixture of isomers) ≥95.0% (por GC)
2,6-Di-tert-butyl-4-methylcyclohexanone (mixture of isomers)
Formula: C₁₅H₂₈O
MW: 224.39 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD27976821
Núm. CAS: 23790-39-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers