4',7-Dimetoxiisoflavona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 7-Methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 4',7-Dimethoxyisoflavone
D4389-1G D4389-5G
TCIAD4389-1GEA 87 EUR
TCIAD4389-1G TCIAD4389-5G
4',7-Dimetoxiisoflavona ≥97.0% (por GC)
4',7-Dimetoxiisoflavona
Formula: C₁₇H₁₄O₄
MW: 282.3 g/mol
Número MDL: MFCD00075889
Núm. CAS: 1157-39-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C