6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4390-1G D4390-5G
TCIAD4390-1GEA 40 EUR
TCIAD4390-1G TCIAD4390-5G
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin ≥98.0% (por GC)
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
Formula: C₁₂H₁₂O₄
MW: 220,22 g/mol
Número MDL: MFCD00012338
Núm. CAS: 4281-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C