Tetraclorocuprato de dilitio ∼2,5% ∼0.1 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dilithium tetrachlorocuprate
D4395-100ML D4395-500ML
TCIAD4395-100MLEA 43 EUR
TCIAD4395-100ML TCIAD4395-500ML
Tetraclorocuprato de dilitio ∼2,5% ∼0.1 mol/L in THF
Tetraclorocuprato de dilitio
Formula: Cl₄CuLi₂
MW: 219,24 g/mol
Pto. de inflamación: -17°C
Número MDL: MFCD00011081
Núm. CAS: 15489-27-7
UN: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a53fcfae3cefbeedfa6c28864be7c9d34ddf96ab&vid=8484ba37f7777b42929c77912e5ec65edb38cb66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 2.2 to 2.9 w/w%