Dicyclopentyl(dimethoxy)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4396-25G D4396-5G
TCIAD4396-25GEA 112 EUR
TCIAD4396-25G TCIAD4396-5G
Dicyclopentyl(dimethoxy)silane ≥98.0% (por GC)
Dicyclopentyl(dimethoxy)silane
Formula: C₁₂H₂₄O₂Si
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD01074471
Núm. CAS: 126990-35-0
EINECS: 404-370-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %