Dimetilglioxima ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Butanodiona-dioxima
33310.18
33310.30
33310.18EA
71.8
EUR
33310.18
33310.30
Dimetilglioxima ≥99% ACS
Dimetilglioxima
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formula:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Pto. Ebullición: 53 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002117 Núm. CAS: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Índice Merck: 14,3246 |