Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dimethyl naphthalene-1,4-dicarboxylate, 1,4-Naphthalenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
D4400-1G D4400-5G
TCIAD4400-1GEA 160 EUR
TCIAD4400-1G TCIAD4400-5G
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-1,4-naphthalenedicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Número MDL: MFCD04038075
Núm. CAS: 7487-15-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C