Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4408-200MG
D4408-1G
TCIAD4408-200MGEA
64
EUR
TCIAD4408-200MG
TCIAD4408-1G
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate
Formula:
C₁₁H₁₅O₅P Pto. Ebullición: 175°C |
Número MDL:
MFCD00010225 Núm. CAS: 40665-68-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |