2,2-Diclorociclopropilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4410-5G D4410-25G
TCIAD4410-5GEA 19 EUR
TCIAD4410-5G TCIAD4410-25G
2,2-Diclorociclopropilbenceno ≥98.0% (por GC)
2,2-Diclorociclopropilbenceno
Formula: C₉H₈Cl₂
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00001272
Núm. CAS: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %