2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (2-Formylphenyl)diphenylphosphine

D4411-1G D4411-5G
TCIAD4411-1GEA 26 EUR
TCIAD4411-1G TCIAD4411-5G
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formula: C₁₉H₁₅OP
MW: 290.30 g/mol
Número MDL: MFCD00013367
Núm. CAS: 50777-76-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR