9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4412-200MG D4412-1G
TCIAD4412-200MGEA 130 EUR
TCIAD4412-200MG TCIAD4412-1G
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene ≥98.0% (por GC)
9,10-Dihydro-9,10-[3,4]thiophenoanthracene
Formula: C₁₈H₁₂S
Pto. de fusión: 268°C
Núm. CAS: 42490-26-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %