Dimetilglioxima ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Butanodiona-dioxima
A12810.0E
A12810.22
A12810.36
A12810.0EEA
749
EUR
A12810.0E
A12810.22
A12810.36
Dimetilglioxima ≥99%
Dimetilglioxima
Purity: 99%
CAS No.: 95-45-4
Molecular Formula: C4H8N2O2
Formula Weight: 116.12
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 506731
Merck Reference: 14,3246
MDL No.: MFCD00002117
Formula:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ Pto. Ebullición: 53 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002117 Núm. CAS: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Índice Merck: 14,3246 |