Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4414-1G
D4414-5G
TCIAD4414-1GEA
35
EUR
TCIAD4414-1G
TCIAD4414-5G
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-2,3-dicarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀O₅ Pto. Ebullición: 120°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
1829-60-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Specific gravity (20/20) | 1.2700 to 1.2740 |
Refractive index n20/D | 1.4940 to 1.4980 |