3,6-Dibromo-2-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6-Dibromo-2-metilpiridina
D4415-1G D4415-5G
TCIAD4415-1GEA 27 EUR
TCIAD4415-1G TCIAD4415-5G
3,6-Dibromo-2-picolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,6-Dibromo-2-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Número MDL: MFCD06254589
Núm. CAS: 39919-65-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C