2,3-Dicloro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4416-1G D4416-5G
TCIAD4416-1GEA 28 EUR
TCIAD4416-1G TCIAD4416-5G
2,3-Dicloro-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Pto. Ebullición: 256°C
Número MDL: MFCD03840432
Núm. CAS: 22353-40-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C