Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
D4417-5G D4417-25G
TCIAD4417-5GEA 87 EUR
TCIAD4417-5G TCIAD4417-25G
Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00022608
Núm. CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %