(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D4418-5G D4418-1G
TCIAD4418-5GEA 410 EUR
TCIAD4418-5G TCIAD4418-1G
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₂₀Br₂O₂
MW: 452,1800 g/mol
Pto. de fusión: 149°C
Número MDL: MFCD03093977
Núm. CAS: 65355-08-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%