3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4425-5G
D4425-25G
TCIAD4425-5GEA
73
EUR
TCIAD4425-5G
TCIAD4425-25G
3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethyl-4-nitropyrazole
Formula:
C₅H₇N₃O₂ Pto. Ebullición: 325°C |
Número MDL:
MFCD00052513 Núm. CAS: 14531-55-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |