4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
D4428-1G D4428-5G
TCIAD4428-1GEA 67 EUR
TCIAD4428-1G TCIAD4428-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074642
Núm. CAS: 28611-39-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %