3,6-Diphenylcarbazole ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4433-1G
D4433-5G
TCIAD4433-1GEA
27
EUR
TCIAD4433-1G
TCIAD4433-5G
3,6-Diphenylcarbazole ≥99.0% (por GC)
3,6-Diphenylcarbazole
Formula:
C₂₄H₁₇N |
Número MDL:
MFCD00222619 Núm. CAS: 56525-79-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |