Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: (3-Bromopropyl)phosphonic Acid Diethyl Ester

D4434-1G D4434-5G
TCIAD4434-1GEA 30 EUR
TCIAD4434-1G TCIAD4434-5G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formula: C₇H₁₆BrO₃P
MW: 259,08 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Número MDL: MFCD00800966
Núm. CAS: 1186-10-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR