4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4435-1G
D4435-5G
TCIAD4435-1GEA
130
EUR
TCIAD4435-1G
TCIAD4435-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipiperidine (mixture of isomers)
Formula:
C₁₂H₂₄N₂ Pto. Ebullición: 75°C |
Núm. CAS:
1378896-71-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |