4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D4440-1G D4440-5G
TCIAD4440-1GEA 71 EUR
TCIAD4440-1G TCIAD4440-5G
4,4'-Dichlorobenzil ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dichlorobenzil
Formula: C₁₄H₈Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 220°C
Número MDL: MFCD00018685
Núm. CAS: 3457-46-3
EINECS: 222-387-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR