Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4443-1G D4443-5G
TCIAD4443-1GEA 54 EUR
TCIAD4443-1G TCIAD4443-5G
Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane ≥95.0% (por GC)
Dichlorobis(2-ethylhexyl)silane
Formula: C₁₆H₃₄Cl₂Si
Número MDL: MFCD22370170
Núm. CAS: 1089687-03-5
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %