4-Decenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Decenoic Acid, 4-Decenoic acid
D4449-5ML D4449-25ML
TCIAD4449-5MLEA 72 EUR
TCIAD4449-5ML TCIAD4449-25ML
4-Decenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Decenoic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Número MDL: MFCD03092963
Núm. CAS: 26303-90-2
EINECS: 247-599-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %