2,4-Dicloroquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4452-5G D4452-25G
TCIAD4452-5GEA 88 EUR
TCIAD4452-5G TCIAD4452-25G
2,4-Dicloroquinolina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloroquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Pto. Ebullición: 282°C
Número MDL: MFCD00023939
Núm. CAS: 703-61-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C