3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D4453-1G D4453-5G
TCIAD4453-1GEA 81 EUR
TCIAD4453-1G TCIAD4453-5G
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide]
Formula: C₂₁H₂₁IN₂O₂
Pto. de fusión: 276°C
Número MDL: MFCD00011952
Núm. CAS: 905-96-4
EINECS: 212-996-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %