Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Difluoro-4-isotiocianatobenceno
D4458-1G
D4458-5G
TCIAD4458-1GEA
49
EUR
TCIAD4458-1G
TCIAD4458-5G
Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,4-difluorofenilo
Formula:
C₇H₃F₂NS MW: 171.17 g/mol Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD00175109 Núm. CAS: 113028-75-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...