7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbonitrile
D4462-1G D4462-5G
TCIAD4462-1GEA 137 EUR
TCIAD4462-1G TCIAD4462-5G
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonitrile
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₂
MW: 242,28 g/mol
Número MDL: MFCD00068688
Núm. CAS: 51473-74-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C