Dimetilglioxima, white powder ACS
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
Sinónimos: 2,3-Butanodiona-dioxima
0215251880 0215251890 0215251825
ICNA0215251880EA 105 EUR
ICNA0215251880 ICNA0215251890 ICNA0215251825
Dimetilglioxima, white powder ACS
Dimetilglioxima
Soluble in alcohol, ether, pyridine, acetone; practically insoluble in water.
  • Insoluble in alcohol: ≤0,05%
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. Ebullición: 53 °C (8 -rr)
Pto. de fusión: ~240 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002117
Núm. CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,03272
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Melting Point ~240°C
Suitability for Ni determination Passes
Insoluble In Alcohol ≤0,05%
Residue on Ignition ≤0,05%