4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Dimethyl-[2,2'-bipyridine] 1-oxide, 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine 1-Oxide
D4467-1G
D4467-5G
TCIAD4467-1GEA
65
EUR
TCIAD4467-1G
TCIAD4467-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O MW: 200.24 g/mol |
Número MDL:
MFCD11042487 Núm. CAS: 81998-03-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |