Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D4472-1G D4472-5G
TCIAD4472-1GEA 51 EUR
TCIAD4472-1G TCIAD4472-5G
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (por GC)
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formula: C₄H₄F₆O
Pto. Ebullición: 76°C
Número MDL: MFCD00236119
Núm. CAS: 35042-99-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %