7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4473-200MG D4473-1G
TCIAD4473-200MGEA 99 EUR
TCIAD4473-200MG TCIAD4473-1G
7H-Dibenzo[c,g]carbazole ≥98.0% (por GC)
7H-Dibenzo[c,g]carbazole
Formula: C₂₀H₁₃N
MW: 267,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00215941
Núm. CAS: 194-59-2
EINECS: 205-895-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C