3,4-Diclorobenzamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4474-1G
D4474-5G
TCIAD4474-1GEA
42
EUR
TCIAD4474-1G
TCIAD4474-5G
3,4-Diclorobenzamida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,4-Diclorobenzamida
Formula:
C₇H₅Cl₂NO |
Número MDL:
MFCD00053009 Núm. CAS: 2670-38-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |