Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
D4477-25ML D4477-250ML
TCIAD4477-25MLEA 81 EUR
TCIAD4477-25ML TCIAD4477-250ML
Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Formula: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Pto. de inflamación: –11°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130127
Núm. CAS: 87413-09-0
UN: 3139
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,02933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa18620f1b3b69de396787de83bada1577ceaf4e&vid=8993fe4100bf99a12786b3d71eb33028b9061f57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 8.0 to 12.0 w/w%