2,6-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4480-1G
D4480-5G
TCIAD4480-1GEA
51
EUR
TCIAD4480-1G
TCIAD4480-5G
2,6-Dimetoxianilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetoxianilina
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00053934 Núm. CAS: 2734-70-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |