3,5-Dimethyl-1,2,4-triazole ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-dimethyl-4H-1,2,4-triazole
D4481-1G D4481-5G
TCIAD4481-1GEA 28 EUR
TCIAD4481-1G TCIAD4481-5G
3,5-Dimethyl-1,2,4-triazole ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Dimethyl-1,2,4-triazole
Formula: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Pto. Ebullición: 260°C
Número MDL: MFCD00656686
Núm. CAS: 7343-34-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 144.0 deg-C