3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4482-200MG D4482-1G
TCIAD4482-200MGEA 43 EUR
TCIAD4482-200MG TCIAD4482-1G
3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole
Formula: C₂₀H₂₃Br₂N
Número MDL: MFCD23703112
Núm. CAS: 79554-93-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C